Learn More
Metal de galio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477095 100 g 100 g
15487095 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477095 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045841.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Puede ser sólido o líquido debido a la temperatura ambiente
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-55-3
Fórmula molecular Ga
Peso molecular (g/mol) 69.72
Número MDL MFCD00134045
Clave InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nombre IUPAC galio
SMILES [Ga]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray
Densidad 5.91g/cm3
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metals basis)
Formulario Puede ser sólido o líquido debido a la temperatura ambiente
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.