Learn More
Lingote de galio, 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420987 25 g 25 g
11361238 50 g 50 g
15430987 250 g 250 g
11371238 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15420987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010187.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-55-3
Fórmula molecular Ga
Peso molecular (g/mol) 69.72
Número MDL MFCD00134045
Clave InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nombre IUPAC galio
SMILES [Ga]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium ingot
Color Gris-plata
Cantidad 25 g
Formulario Lingote
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2803
Porcentaje de pureza 99.999%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Galio
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.