Learn More
Sulfuro de galio(III), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051562
Click to view available options
Cantidad:
0.2 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.20 g
1 g
5 g
Código de producto. 11304298
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041538.SS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gallium(III) sulfide is used in semiconductor materials, functional ceramic materials, fluorescent powder and photoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12024-22-5
Fórmula molecular Ga2S3
Peso molecular (g/mol) 235.63
Número MDL MFCD00016106
Clave InChI BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC digallium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) sulfide
Punto de fusión 1255°C
Forma física Polvo
Cantidad 0.2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad It dissolves in water slowly,which is easy to dissolve in concentrated alkaline to get gallate salts. It is also dissolves in HCL and nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.63
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.77 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt