Learn More
Nitrato de galio(III) hidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048658
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425975 5 g 5 g
11346168 25 g 25 g
11366168 100 g 100 g
11356168 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15425975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011150.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69365-72-6 | GaN3O9 | 255.74 g/mol
Gallium(III) nitrate hydrate is the potential precursor for the synthesis of other gallium compounds. It finds application in the preparation of gallium nitride, which is used as a solar cell array for satellites. In the field of pharmaceutical industry, it is used to treat symptomatic hypercalcemia by preventing the breakdown of bone by slowing osteoclast activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69365-72-6
Fórmula molecular GaN3O9
Peso molecular (g/mol) 255.74
Número MDL MFCD00149723
Clave InChI CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) nitrate hydrate
Punto de fusión 110°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1477
Índice Merck 14,4346
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC galio;trinitrato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.73 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gallium(III) nitratehydrate