Learn More
Nitrato de galio(III) hidrato, 99,9998 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734778 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062700 1 g Frasco de vidrio 1 g
10296500 5 g Frasco de vidrio 5 g
10319143 25 g Frasco de vidrio 25 g
10379183 100 g Frasco de vidrio 100 g
4 options
Código de producto. 10062700
Marca: Thermo Scientific Acros 212440010
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrato de nitrato de galio(III), 99,9998 %, (base de trazas de metal), ACROS Organics, cantidad:100g, Envasado:Frasco de vidrio; CAS:69365-72-6, blanco, grado:Base de trazas de metal, punto de fusión:110,0 °C, Fórmula molecular:GaN3O9.xH2O, peso molecular:255,74; Porcentaje de pureza:99,9998%
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69365-72-6
Fórmula molecular GaN3O9
Peso molecular (g/mol) 255.74
Número MDL MFCD00149723
Clave InChI CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Gallium(III) nitrate hydrate
Punto de fusión 110.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9998%
Fórmula lineal Ga(NO3)3·xH2O
Índice Merck 14, 4350
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC galio;trinitrato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.74
Porcentaje de pureza 99.9998%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.