Learn More
Nitrato de galio(III) hidrato, 99,9998 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gallium(III) nitrate hydrate |
| Punto de fusión | 110.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino, cristales y/o trozos |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9998% |
| Fórmula lineal | Ga(NO3)3·xH2O |
| Índice Merck | 14, 4350 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
| Nombre IUPAC | galio;trinitrato;hidrato |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Gallium(III) nitrate hydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.