Learn More
2,4-Pentanedionato de galio(III), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051836
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11379727 5 g 5 g
11369727 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11379727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042086.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14405-43-7 | C15H21GaO6 | 367.05 g/mol
It is used in research on Ga-containing materials. Gallium oxide thin films can be created with atomic layer epitaxy (ALE) by combining gallium acetylacetonate with either water or ozone as the precursor. It can also be used for the synthesis of high purity gallium nitride nano-wires and nano-needles at low temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14405-43-7
Fórmula molecular C15H21GaO6
Peso molecular (g/mol) 367.05
Número MDL MFCD00013492
Clave InChI IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate
PubChem CID 71311502
Nombre IUPAC gallium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 196°C to 198°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.05
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Densidad 1.42 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gallium(III) 2,4-pentanedionate