Learn More
Ventana óptica de arsenuro de galio, 25,4 mm de diámetro x 2 mm de grosor, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447155
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15447155 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15447155
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046107.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium arsenide Optical Window
Nombre de nota 25.4mm (1.0 in.) dia. x 2mm (0.08 in.) thick, Clear Aperture 85%, Surface Finish 60/40
Cantidad 1 Ea.
Número MDL MFCD00011017