Learn More
Arsenuro de galio, piezas gris oscuro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781902
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349269 2 g 2 g
11359269 10 g 10 g
11339269 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11349269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088458.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para semiconductores (transistores, láseres, células solares)
Semiconductors (transistors, lasers, solar cells)Gallium arsenide is used in semiconductor applications. It is also used in the manufacture of devices such as microwave frequency integrated circuits, Gunn diodes, monolithic microwave integrated circuits, infrared light-emitting diodes, laser diodes and optical windows. Further, it is used for single-crystalline thin film solar cells and multi-junction solar cells. In addition, it is used for the detection of X-rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-00-0
Fórmula molecular AsGa
Peso molecular (g/mol) 144.645
Número MDL MFCD00011017
Clave InChI JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium arsenide, gallium arsenide gaas, gallium monoarsenide, gallium monoarsenide gaas, unii-27fc46ga44, ccris 4020, arsinogallane, gallium arsenide trace metals basis 1g, gallium arsenide, pieces trace metals basis, gallium arsenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick
PubChem CID 14770
Nombre IUPAC galanilidinoarsano
SMILES [Ga]#[As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium arsenide
Punto de fusión 1238°C
Color Gris
Forma física Piezas policristalinas de 25 mm y abajo
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water,ethanol,methanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.64
Olor Odorless
Densidad 5.31 g/cm3