missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para Galectina 3 de ratón

Código de producto. 18547824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Product Code. Cantidad unitSize
18547824 10 x 96 pruebas paquete de 10
15425313 96 pruebas 1 set
17155759 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18547824

Brand: Invitrogen™ EMLGALS3X10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

ELISA

The Mouse Galectin-3 (LGALS3) ELISA quantitates Ms Galectin-3 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Galectin-3. Principle of the method The Mouse Galectin-3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Lectina específica de galactosa que une la IgE. Puede mediar con la integrina alfa-3, beta-1 la estimulación por CSPG4 de la migración de las células endoteliales. Junto con el DMBT1, se necesita para la diferenciación terminal de células epiteliales columnares durante la embriogénesis temprana. En el núcleo: actúa como un factor de empalme pre-ARNm. Participa en respuestas inflamatorias agudas, como la activación y adhesión de neutrófilos, la quimioatracción de macrófagos monocitos, la opsonización de neutrófilos apoptóticos y la activación de mastocitos.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Número de acceso P16110
Intervalo del ensayo 8.19 to 2000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 6 pg/mL
Intervalo de calibración 6 pg/mL to 2000 pg/mL
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Familia de proteínas Chemokine & Receptors
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Mouse
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 16854
Símbolo de gen GBP,L-34,Mac-2,gal3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Otra investigación
Volumen de muestra Plasma 5 μL, Serum 5 μL, Supernatant 100 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo GBP, L-34, Mac-2, gal3
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.