Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para galectina-3 (LGALS3) de rata
Código de producto. 17708253
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
17708253 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Código de producto. 17708253
Marca: Invitrogen™ ERLGALS3X10
Kit de ELISA tipo sándwich
Lectina específica de galactosa que une la IgE. Puede mediar con la integrina alfa-3, beta-1 la estimulación por CSPG4 de la migración de las células endoteliales. Junto con el DMBT1, se necesita para la diferenciación terminal de células epiteliales columnares durante la embriogénesis temprana. En el núcleo: actúa como un factor de empalme pre-ARNm. Participa en respuestas inflamatorias agudas, como la activación y adhesión de neutrófilos, la quimioatracción de macrófagos monocitos, la opsonización de neutrófilos apoptóticos y la activación de mastocitos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P08699
Intervalo del ensayo De 3,28 a 800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 83781
Símbolo de gen LGALS3
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma | 50 μl de suero | 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Galectina 3
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min