missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin 10 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 5D9B7, Proteintech

Código de producto. p-7223448 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16820296 20 μL 20 microlitros
16810296 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16820296

Marca: Proteintech 675811IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Galectin 10 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Galectin 10. This antibody recognizes human antigen. The Galectin 10 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno Galectin 10
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 5D9B7
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1178
Especies diana Human
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.