Learn More
A&D Weighing Balanza analítica Galaxy HR con calibración interna
Descripción
- Construcción robusta, fuerte protección contra el polvo y el agua
- Calibración interna integrada con solo pulsar un botón (HR-AZ)
- Función amortiguador
- Función de encendido y apagado automático
- Tamaño B5 para uso en espacios estrechos
- Pantalla LCD con retroiluminación inversa para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
- SCF – Función de cálculo estadístico (Statistical Calculation Function)
- RS-232C estándar
- Sensor SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de solo 2 segundos
- Interfaz USB rápida – sin necesidad de instalación de controladores (opcional)
- LAN – Interfaz Ethernet con software WinCT-Plus (opcional)
- Gran cortavientos fácil de quitar
- Paquete de pilas NiMH recargables incorporado (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tipo de conexión | RS-232 C, USB rápido (opcional), LAN (opcional) |
| Capacidad | 252 g |
| Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación inversa |
| Legibilidad | 0,1 mg |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | HR-250AZ |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Requisitos eléctricos | 11 VA al adaptador de CA (12 V, 1 A) |