Learn More
Eppendorf™ Incubadora Galaxy™ 48 R de CO2, 48 l, acero inoxidable
Descripción
- Tamaño reducido: se puede utilizar en laboratorios más pequeños.
- Gran pantalla retroiluminada con menú de ayuda en pantalla.
- Control y registro de datos de temperatura, CO2 , aperturas de puertas y alarmas.
- El diseño sin ventilador ofrece más espacio utilizable.
- El sistema de calentamiento directo de seis lados proporciona un entorno de incubación uniforme.
- Cámara de acero inoxidable de diseño profundo y fácil de limpiar sin costuras ni soldaduras.
- Consumo de gas bajo.
- Relé de alarma integrado.
- Opciones disponibles basadas en el número de modelo:
- Control de gas de O2.
- Paquete de humedad.
- Desinfección a alta temperatura (4 horas a 120 °C).
- Control de O2 (por ejemplo, para estudios hipóxicos).
- Puerta de vidrio interior de dos divisiones.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sistema de alimentación ininterrumpida |
| Capacidad (métrico) | 48 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
| Control de oxígeno | Ninguno |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4 °C a 50 °C |
| Tipo | Incubadora de CO2 |
| Modelo de puerta | Perta de vidrio interior simple |