Learn More
Eppendorf™ Incubadoras Galaxy™ 48 R.
Descripción
- Tamaño reducido: se puede utilizar en laboratorios más pequeños.
- Gran pantalla retroiluminada con menú de ayuda en pantalla.
- Control y registro de datos de temperatura, CO2 , aperturas de puertas y alarmas.
- El diseño sin ventilador ofrece más espacio utilizable.
- El sistema de calentamiento directo de seis lados proporciona un entorno de incubación uniforme.
- Cámara de acero inoxidable de diseño profundo y fácil de limpiar sin costuras ni soldaduras.
- Consumo de gas bajo.
- Relé de alarma integrado.
- Opciones disponibles basadas en el número de modelo:
- Control de gas de O2.
- Paquete de humedad.
- Desinfección a alta temperatura (4 horas a 120 °C).
- Control de O2 (por ejemplo, para estudios hipóxicos).
- Puerta de vidrio interior de dos divisiones.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Fuente de alimentación internacional, desinfección a alta temperatura, paquete de humedad |
| Capacidad (métrico) | 48 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
| Intervalo de concentración de O2 | 0,1 al 19 % |
| Control de oxígeno | Del 1 al 19 % de control de O2 |
| Tipo | Incubadora de CO2 |
| Modelo de puerta | Perta de vidrio interior simple |