Learn More
Eppendorf™ Incubadoras Galaxy™ 48 R.
Código de producto. 15594439
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Perta de vidrio interior simple
Puerta interior de 2 divisiones
Control de oxígeno:
Del 1 al 19 % de control de O2
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Control de oxígeno unitSize
15594439 Puerta interior de 2 divisiones Del 1 al 19 % de control de O2 cada uno
15385194 Perta de vidrio interior simple Ninguno cada uno
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15594439
Marca: Eppendorf™ CO48312041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Cuando se requiere un alto nivel de aislamiento de cultivo celular o se dispone de un espacio muy limitado en el laboratorio, el Galaxy 48R apilable es la opción correcta. La desinfección a alta temperatura, una cámara sin costuras y un diseño sin ventilador hacen que sea fácil de limpiar y proporciona una alta protección contra la contaminación.
  • 48 litros (1,7 pies cúbicos) proporciona una capacidad de tamaño medio en un tamaño reducido
  • Opciones: Alarma de Desinfección (4 horas a 120 °C), control de OO2 (por ejemplo, para estudios hipóxicos), puerta de vidrio interior de 2 divisiones
  • El diseño sin ventilador ofrece más espacio utilizable
  • El sistema de calentamiento directo de seis lados proporciona un entorno de incubación uniforme
  • Cámara de acero inoxidable de diseño profundo y fácil de limpiar sin costuras ni soldaduras
  • Flujo de gas de referencia
  • Relé de alarma integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,7 pies cúbicos
Control de concentración de CO2 ± 0,1 %
Descripción Fuente de alimentación RU/HKG, desinfección a alta temperatura
Capacidad (métrico) 48 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Intervalo de concentración de CO2 ± 0,2 a 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
N.º de estantes 6
Intervalo de concentración de O2 0,1 al 19 %
Control de oxígeno Del 1 al 19 % de control de O2
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4 °C a 50 °C
Tipo Incubadora de CO2
Tiempo de desinfección 4 horas a 120 °C
Modelo de puerta Puerta interior de 2 divisiones
Puertos Orificio de comunicación RS-232, orificios de acceso de 25 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 47,5 × 48,3 × 64,5 cm
Longitud (métrico) 47,5 cm
Anchura (métrico) 48,3 cm
Altura (métrico) interior 64,5 cm
Peso (métrico) 31,8 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz