Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R
Descripción
- Proporciona una capacidad de tamaño medio en un espacio reducido
- El diseño sin ventilador ofrece más espacio utilizable
- El sistema de calentamiento directo de seis lados proporciona un entorno de incubación uniforme
- Cámara de acero inoxidable de diseño profundo y fácil de limpiar sin costuras ni soldaduras
- Flujo de gas de referencia
- Relé de alarma integrado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 48 l |
| Control de oxígeno | Del 1 al 19 % |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4 °C a 50 °C |
| Pantalla | Pantalla estándar |
| Incluye | Con desinfección a altas temperaturas |
| Puertos | 1 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 30,5 x 401 x 40,1 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 47,5 x 48,3 x 64,5 cm |