Learn More
Galangin, MedChemExpress
Código de producto. 16413866
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
16413866 25 mg 25 miligramos
16479066 100 mg 100 miligramos
16444827 50 mg 50 miligramos
16408968 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16413866
Marca: Medchem Express HYN0382
MedChemExpress Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.
Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galangin
CAS 548-83-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo Norizalpinin 3,5,7-Trihydroxyflavone
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (462.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death