Learn More
Invitrogen™ Galacton-Star™ Substrate (50X Concentrate)
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
El sustrato Galacton-Star es un sustrato quimioluminiscente diseñado para la detección rápida y sensible de la beta-galactosidasa en lisados celulares. El ensayo quimioluminiscente presenta una sensibilidad con tres órdenes de magnitud más que la de los ensayos colorimétricos de beta-galactosidasa. La emisión de luz de Galacton-Star alcanza su máximo en un periodo de 60 a 90 minutos y se mantiene constante durante al menos 1 hora. Después de la incubación a temperatura ambiente, la señal se mide con un luminómetro. Tan solo se detectan 10 femtogramos de beta-galactosidasa (20 000 moléculas).
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Sustrato ELISA |
| Cantidad | 10 ml |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Línea de productos | Galacto-Star, Galacton-Star, NovaBright |
| Tipo de sustrato | Beta-Gal |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el producto a 4 °C. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction