Learn More
Invitrogen™ Galacto-Star™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Descripción
Includes
Solución de lisis, sustrato, potenciador y tampón requerido
- La cinética del ensayo luminiscente proporciona una ventana durante la cual se pueden realizar mediciones, facilitando las aplicaciones de HTS donde se utiliza la automatización del ensayo
- Puede usarse con sistemas de modelo de mamíferos o levaduras, proporcionando flexibilidad en la elección de sistemas modelo
- El amplio rango dinámico del ensayo β-galactosidasa permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que los ensayos de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Sensible
El ensayo quimioluminiscente presenta más de tres órdenes de magnitud de mayor sensibilidad en comparación con los ensayos colorimétricos de β-galactosidasa y puede completarse en una fracción del tiempo necesario para los ensayos de cloranfenicol acetiltransferasa (CAT) y ensayos de indicador basados en ELISA.
Versátil:
El sistema Galacto-Star incluye sustrato quimioluminiscente Galacton-Star para βgalactosidasa y es adecuado para la medición tanto en luminómetros como en contadores de centelleo. No es necesaria la inyección automática.
Señal de larga duración
La emisión de luz del ensayo Galacto-Star alcanza su máximo en 60 a 90 minutos y permanece constante durante casi una hora. El lisado celular se mezcla con tampón de reacción que contiene sustrato Galacton-Star y potenciador de luminiscencia Sapphire-II™. Después de una incubación de 60-90 minutos a temperatura ambiente, la señal se mide en un luminómetro o contador de centelleo.
Especificaciones
- Tipo de ensayo: Ensayo de β-Gal (lacZ)
- Células compatibles: Células de mamíferos
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
- Presentación de datos: Extremo
- Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
- Sustrato: Galacton-Star
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
- Enzima diana: Beta-galactosidasa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
| ensayo | Ensayo de β-Gal (lacZ) |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene la solución de lisis, el sustrato, el potenciador y el tampón requerido. Almacenar el producto a 4 °C. |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Presentación de datos | Extremo |
| Tipo de muestra | Cultivos celulares |
| Mostrar más |