Learn More
Patrón de gadolinio para ICP, 1000 μg/ml en HNO3 al 2 %, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10010552 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10010552 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
10673093 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
2 options
Código de producto. 10010552
Marca: SPEX Certiprep PLGD22X
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Gd1000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
CAS 7440-54-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular Gd
Peso molecular (g/mol) 157.25
Número MDL MFCD00011022
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nombre IUPAC gadolinio
SMILES [Gd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 500 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix        N.º deN.°
2-5 % HNO3    1000 μg/ml    PLGD2-2Y, -2X    10 000    PLGD2-3Y, -3X
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only