Learn More
Varilla de gadolinio, 19 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7058687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
25 mm
11324678 10 mm 10 mm
11304678 25 mm 25 mm
2 options
Código de producto. 11324678
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043031.HF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado en mylar bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-54-2
Fórmula molecular Gd
Peso molecular (g/mol) 157.25
Número MDL MFCD00011022
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nombre IUPAC gadolinio
SMILES [Gd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium rod
Nombre de nota ≈19mm (0.75 in.) dia.
Cantidad 10 mm
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈2.2g/mm
Formulario ≈2,2g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Porcentaje de pureza 99.9%