Learn More
GADD45G Monoclonal Antibody (OTI2C1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200012697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17533992 30 μL 30 microlitros
17513992 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17533992 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505479S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
GADD45G Monoclonal antibody specifically detects GADD45G in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno GADD45G
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GADD45G
N.º de referencia del gen O95257
Alias de gen AI327420; C86281; CR6; Cytokine-responsive protein CR6; DDIT2; DDIT-2; DNA damage-inducible transcript 2 protein; GADD45G; GADD45gamma; GADD45-gamma; gadd-related protein, 17 kD; growth arrest and DNA damage inducible; growth arrest and DNA damage inducible gamma; growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45 gamma; growth arrest and DNA-damage-inducible 45 gamma; growth arrest and DNA-damage-inducible protein GADD45 gamma; growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma; GRP17; OIG37; RP11-260L6.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human GADD45G produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10912
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1