Learn More
GADD45G Monoclonal Antibody (OTI2C1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17513992
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17513992 100 μL 100 microlitros
17533992 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17513992 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505479
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
GADD45G gene is a member of a group of genes whose transcript levels are increased following stressful growth arrest conditions and treatment with DNA-damaging agents. The protein encoded by this gene responds to environmental stresses by mediating activation of the p38/JNK pathway via MTK1/MEKK4 kinase. The GADD45G is highly expressed in placenta.
Especificaciones
Antígeno GADD45G
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GADD45G
N.º de referencia del gen O95257
Alias de gen CR6, DDIT2, GADD45gamma, GRP17
Símbolos de los genes GADD45G
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human GADD45G produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10912
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1