Learn More
GADD153/CHOP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | GADD153/CHOP |
|---|---|
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18601106
|
Novus Biologicals
NBP2-98741-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18635475
|
Novus Biologicals
NBP2-98741-50ul |
50 μg |
227.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GADD153/CHOP Polyclonal antibody specifically detects GADD153/CHOP in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
| GADD153/CHOP | |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Unfolded Protein Response | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 1649 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| C/EBP-homologous protein, C/EBP-homologous protein 10, CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein, CHOP-10, CHOP10 CEBPZ, CHOPC/EBP zeta, DDIT-3, DNA damage-inducible transcript 3 protein, DNA-damage-inducible transcript 3, GADD153, Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human GADD153/CHOP. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |