missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAD2/GAD65 Antibody (U.Washington patent anti-GAD65) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30160787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30160787 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30160787 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP328688JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

GAD2/GAD65 Monoclonal antibody specifically detects GAD2/GAD65 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno GAD2/GAD65
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon U.Washington patent anti-GAD65
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 4.1.1, EC 4.1.1.15, GAD-65, GAD65MGC161605, glutamate decarboxylase 2, glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kD), glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform, Glutamate decarboxylase-2 (pancreas), MGC161607,65 kDa glutamic acid decarboxylase
Especie del huésped Human
Inmunógeno GAD65
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2572
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.