missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GAD2/GAD65 Antibody (5D9G9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
205.00€ - 552.00€
Especificaciones
| Antígeno | GAD2/GAD65 |
|---|---|
| Clon | 5D9G9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18206120
|
Novus Biologicals
NBP2-52470 |
0.1 mg |
552.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18666446
|
Novus Biologicals
NBP2-52470-0.025mg |
0.025 mg |
205.00€
0.03 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GAD2/GAD65 Monoclonal specifically detects GAD2/GAD65 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, CyTOF-ready.Especificaciones
| GAD2/GAD65 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 2572 | |
| Purified recombinant fragment of human GAD2 (AA: 1-100) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 65.4 kDa |
| 5D9G9 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 4.1.1, EC 4.1.1.15, GAD-65, GAD65MGC161605, glutamate decarboxylase 2, glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kD), glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform, Glutamate decarboxylase-2 (pancreas), MGC161607,65 kDa glutamic acid decarboxylase | |
| GAD2 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto