Learn More
GAD1 / GAD67 (GABAergic Neuronal Marker) Mouse, Clone: GAD1/2391, enQuireBio™
Código de producto. 15910078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15910078 20 μg 20 microgramos
15920078 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15910078
Marca: EnquireBio 2571MSM1P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno GAD1 / GAD67 (GABAergic Neuronal Marker)
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon GAD1/2391
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human GAD1 (GAD67) protein fragment (apprx. aa 72-135)
Peso molecular del antígeno 67kDa
Control positivo K-562 or HEK293 Cells. Pancreas
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2571
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ