missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GABRA5 Monoclonal Antibody (OTI3H7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17556823
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17556823 30 μL 30 microlitros
17536823 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17556823

Proveedor: Origene Technologies TA806596S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GABRA5 Monoclonal antibody specifically detects GABRA5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno GABRA5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GABRA5
N.º de referencia del gen P31644
Alias de gen A230018I05Rik; GABA(A) receptor; GABA(A) receptor subunit alpha-5; GABAA receptor alpha5 subunit; GABA-A receptor alpha-5 subunit; GABRA5; Gabra-5; gamma-aminobutyric acid; gamma-aminobutyric acid A receptor, alpha 5; gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 5; gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, subunit alpha 5; gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit alpha 5; gamma-aminobutyric acid A receptor, alpha 5; gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-5; gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha5 subunit; ligand-gated ion channel subunit
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 32-259 of human GABRA5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2558
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.