Learn More
GABRA5 Monoclonal Antibody (OTI1G5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200019191
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17586823 30 μL 30 microlitros
17566823 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17586823
Marca: Origene Technologies TA806598S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
GABRA5 Monoclonal antibody specifically detects GABRA5 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno GABRA5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GABRA5
N.º de referencia del gen P31644
Alias de gen A230018I05Rik; GABA(A) receptor; GABA(A) receptor subunit alpha-5; GABAA receptor alpha5 subunit; GABA-A receptor alpha-5 subunit; GABRA5; Gabra-5; gamma-aminobutyric acid; gamma-aminobutyric acid A receptor, alpha 5; gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 5; gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, subunit alpha 5; gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit alpha 5; gamma-aminobutyric acid A receptor, alpha 5; gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-5; gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha5 subunit; ligand-gated ion channel subunit
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 32-259 of human GABRA5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2558
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1