missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GABPB1 Mouse anti-Human, Clone: OTI7A7, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17525144
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17525144 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17525144

Marca: Origene Technologies TA811268S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GABPB1 Monoclonal antibody specifically detects GABPB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno GABPB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7A7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GABPB1
N.º de referencia del gen Q06547
Alias de gen BABPB2; E4TF1; E4TF1-47; E4TF1-53; E4Tf1B; GA binding protein subunit beta1; GA binding protein transcription factor beta subunit 1; GA binding protein transcription factor beta subunit 1 transcript variant gamma-2; GA binding protein transcription factor, beta subunit 1; GA repeat binding protein, beta 1; GA-binding protein subunit beta-1; Gabp beta1; GABP subunit beta-1; GABP subunit beta-2; GABPB; Gabpb1; GABPB-1; GABPB1-1; GABPB1-2; GABPB2; GABPB-2; NRF2B1; NRF2B2; Nuclear respiratory factor 2; RGD1560391; transcription factor E4TF1-47; Transcription factor E4TF1-53
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 128-360 of human GABPB1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2553
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.