missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robin™ Cubierta de dos vertientes

Código de producto. p-8009964
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
11 L
26 L
Material:
Acero inoxidable
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Material unitSize
11949607 5 L Policarbonato cada uno
11969597 11 L Acero inoxidable cada uno
11969697 26 L Acero inoxidable cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11949607

Marca: Robin™ YE249

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las cubiertas de acero inoxidable para el revestimiento de acero inoxidable minimizarán y reducirán la pérdida de calor y humedad al mismo tiempo que mantendrán constante la temperatura del baño.

  • Acero inoxidable
  • Para su uso con baños de agua de teflón

Especificaciones

Capacidad (métrico) 5 L
Para utilizar con (equipo) Para depósito de baño de PTFE a 100 °C
Material Policarbonato
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.