missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gabexate mesylate, MedChemExpress

Código de producto. 16458276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458276 100 mg 100 miligramos
16458468 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458276

Marca: Medchem Express HYB0385

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Gabexate mesylate is a Factor X inhibitor; serine protease inhibitor .

Gabexate mesylate is a Factor X inhibitor

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Gabexate mesylate
CAS 56974-61-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H27N3O7S
Cantidad 100 mg
Sinónimo FOY
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.53 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (17.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(OC(CCCCCNC(N)=N)=O)C=C1.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 417.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.48
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.