missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gabazine, MedChemExpress

Código de producto. 16473858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473858 10 mg 10 miligramos
16446587 5 mg 5 miligramos
16404896 100 mg 100 miligramos
16400237 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473858

Marca: Medchem Express HY103533

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.

Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Gabazine
CAS 104104-50-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18BrN3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo SR95531
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (271.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 75 mg/mL (203.68 mM)
SMILES O=C(O)CCCN1C(C=CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N1)=N.[H]Br
Peso molecular (g/mol) 368.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.