missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GABARAPL2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11501962
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11501962 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11501962

Marca: Invitrogen™ PA118288

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute in 100 μL of sterile water. Centrifuge to remove any insoluble material. After reconstitution keep aliquots at -20 °C for a higher stability, and at 4 °C with an appropriate antibacterial agent. Glycerol (1:1) may be added for an additional stability. Avoid repetitive freeze/thaw cycles.

Involved in intra-Golgi traffic. Modulates intra-Golgi transport through coupling between NSF activity and SNAREs activation. It first stimulates the ATPase activity of NSF which in turn stimulates the association with GOSR1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GABARAPL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación Whole serum with no preservative
génica GABARAPL2
N.º de referencia del gen P60520, P60522
Alias de gen 0610012F20Rik; 2900019O08Rik; AI173605; ATG8; ATG8C; FLC3A; GABA type A receptor associated protein like 2; GABA(A) receptor-associated protein like 2; GABA(A) receptor-associated protein-like 2; gabarapl2; gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor-associated protein-like 2; gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor-associated protein-like 2; gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein-like 2; Ganglioside expression factor 2; GATE16; GATE-16; Gef2; GEF-2; Genera; general protein transport factor p16; Golgi-associated ATPase enhancer of 16 kDa; MAP1 light chain 3 related protein; MAP1 light chain 3-related protein; zgc:92319
Símbolos de los genes GABARAPL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to the N-terminal residues of human GABARAP L2.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11345, 64670
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.