missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GABARAP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11554470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11554470 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11554470

Marca: Invitrogen™ PA14146

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-4146 detects GABA Receptor Associated Protein Subunit 2 in human and rat samples. PA1-4146 has been successfully used Western blot procedures. By Western blot this antibody detects a ~105 kDa protein representing GABA Receptor Associated Protein Subunit 2 in brain lysate. The PA1-4146 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues T(42) R G A P R P P P S S P P(54) of the 105 kDa rat GABA R2 protein.

Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the main inhibitory transmitter by increasing a Cl-conductance that inhibits neuronal firing in the central nervous system. It has been shown to activate both ionotropic (GABAA) and metabotropic (GABAB) receptors as well as a third class of receptors called GABAC. GABARAP (GABAA receptor-associated protein) links GABAA receptors to the cytoskeleton and may play a role in intracellular transport of GABAA receptors and its interaction with the cytoskeleton. GABARAP belongs to the MAP1 or ATG8 like family and recent studies show that MAPK15/ERK8 is acting through interaction with ATG8 family proteins to regulate autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GABARAP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica GABARAP
N.º de referencia del gen O95166, P60517
Alias de gen ATG8A; FLC3B; FLJ25768; GABA type A receptor-associated protein; GABA(A) receptor-associated protein; GABA-A receptor-associated protein; Gabarap; GABARAP a; GABARAP-a; gamma-aminobutyric acid receptor associated protein; gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein; gamma-aminobutyric acid reseptor associated protein; HT004; hypothetical protein; MGC120154; MGC120155; MM46
Símbolos de los genes GABARAP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues T(42) R G A P R P P P S S P P(54) of the 105 kDa rat GABA R2 protein.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11337, 58974
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.