Learn More
Gabapentin, MedChemExpress
Código de producto. 16478278
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16478278 10 mg 10 miligramos
16468006 100 mg 100 miligramos
16454167 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16478278
Marca: Medchem Express HYA0057
MedChemExpress Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin
Forma física Solid
CAS 60142-96-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H17NO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (291.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CN)CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 171.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 97.0%