missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gabapentin hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16464167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464167 50 mg 50 miligramos
16488278 10 mg 10 miligramos
16478006 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464167

Marca: Medchem Express HYA0057A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.

Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Gabapentin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 60142-95-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H18ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (240.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CN)CCCCC1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 207.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.