Learn More
G3BP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17689896 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17689896 100 μL 100 microlitros
17751349 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 17689896
Marca: Proteintech CL55516276100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
G3BP2 Polyclonal antibody apecifically detetects G3BP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Especificaciones
Antígeno G3BP2
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 555
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC011731
Símbolos de los genes G3BP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno G3BP2 fusion protein Ag9355
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9908
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG