Learn More
G3BP1 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Clone: 7F14, Proteintech
Código de producto. 17781369 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17781369 20 μL 20 microlitros
17679916 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17781369
Marca: Proteintech CL5558077720UL
Rabbit Recombinant Antibody
G3BP1 antibody apecifically detetects G3BP1 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Especificaciones
Antígeno G3BP1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clon 7F14
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 555
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC006997
Símbolos de los genes G3BP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno G3BP1 fusion protein Ag3728
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10146
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG