Learn More
G3BP1 Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Clone: 7F14, Proteintech
Código de producto. 17721339 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17721339 20 μL 20 microlitros
17699886 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17721339 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4888077720UL
Rabbit Recombinant Antibody
G3BP1 antibody apecifically detetects G3BP1 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Especificaciones
Antígeno G3BP1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clon 7F14
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC006997
Símbolos de los genes G3BP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno G3BP1 fusion protein Ag3728
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10146
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG