Learn More
Masterflex™ Caudalímetro/totalizador de turbina de alta resistencia G2
Click to view available options
Caudal de aire:
De 1 a 10 GPM
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Alimentación por batería para eliminar la necesidad de cableado costoso
- Muestra el caudal y el flujo acumulado en GPM o LPM
- La carcasa NEMA es adecuada para uso en interiores y exteriores en entornos polvorientos, sucios y húmedos
- Diseño compacto pero resistente, ideal para su uso en áreas de fabricación, planta piloto o control de calidad
- Todos los caudalímetros miden linealmente a lo largo de un intervalo y registran un volumen acumulado más un volumen reajustable
- Calibrado en fábrica con agua, pero puede almacenar 2 factores K específicos de la aplicación determinados durante el proceso
- Para ahorrar energía, la pantalla de seis dígitos se enciende automáticamente con el flujo y se apaga cuatro minutos después de que el flujo cesa
- Los componentes húmedos son una carcasa de acero inoxidable 316 o aluminio, rotor y soportes de PVDF, eje de carburo de tungsteno, retenedores de acero inoxidable 316 y cojinetes cerámicos
- Las piezas internas son fáciles de sustituir para facilitar el mantenimiento
- Los medidores funcionan con dos baterías de litio
- La instalación remota del cuerpo del caudalímetro es posible mediante el kit de instalación remota opcional (pedido por separado).
- Kits de baterías de repuesto, módulos de salida y contenedores de calibración disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±2 % |
| Caudal de aire | De 1 a 10 GPM |
| Certificaciones/conformidad | La carcasa es NEMA 4 para entornos de clase I, entornos de División I. |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de medición de flujo industriales básicas |
| Material de las piezas internas | Rotor y soportes de PVDF, eje de carburo de tungsteno, retenedores de acero inoxidable (316) y cojinetes cerámicos |
| Repetibilidad | ±0,1 % |
| máx. (imperial) | Hasta 60 °F |
| Temperatura (métrico) | 140 °C máx. |