Learn More
Univet Optical Technologies™ Gafas protectoras 5X7 Ultimate OTG
Descripción
- Lo último en gafas protectoras para sobregafas
- Máxima protección y comodidad
- Cuidadosamente diseñadas para evitar la superposición de las varillas
- Tecnología SoftPad
- Longitud de varilla ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166, EN 167, EN 168, EN170 |
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general y protección mecánica |
| Color de marco | Blanco, azul |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Lens Material | Policarbonato |