Learn More
asecos™ Armario para cilindros de gas tipo 90 G-ULTIMATE-90
Código de producto. 13443867 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
1 equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo)
1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo)
Capacidad portante:
2 cilindros de gas de 50 litros
4 cilindros de gas de 50 litros o 8 cilindros de gas de 10 litros
Hasta 1 cilindros de gas de 50 litros o 2 cilindros de gas de 10 litros
Hasta 2 cilindros de gas de 50 litros
Hasta 3 cilindros de gas de 50 litros
Hasta 4 cilindros de gas de 50 litros
Hasta 4 cilindros de gas de 50 litros o 7 cilindros de gas de 10 litros
Hasta 4 cilindros de gas de 50 litros o 8 cilindros de gas de 10 litros
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Configuración Capacidad portante unitSize
13443867 1 equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) Hasta 3 cilindros de gas de 50 litros cada uno
15121866 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) 2 cilindros de gas de 50 litros 1 PCS
13473847 1 equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) 4 cilindros de gas de 50 litros o 8 cilindros de gas de 10 litros cada uno
15150127 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) Hasta 1 cilindros de gas de 50 litros o 2 cilindros de gas de 10 litros cada uno
15915736 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) Hasta 2 cilindros de gas de 50 litros cada uno
15150117 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) Hasta 3 cilindros de gas de 50 litros 1 PCS
15140147 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) Hasta 4 cilindros de gas de 50 litros 1 PCS
15185564 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) Hasta 4 cilindros de gas de 50 litros o 8 cilindros de gas de 10 litros 1 PCS
15965726 1 equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) Hasta 1 cilindros de gas de 50 litros o 2 cilindros de gas de 10 litros cada uno
13463837 1 equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) Hasta 4 cilindros de gas de 50 litros o 7 cilindros de gas de 10 litros cada uno
10 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 13443867
Marca: asecos™ 3066700130669
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Equipado con cilindros de gas
  • Almacenamiento seguro y autorizado de gases tóxicos o inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes de gas: gran altura interior (1890 mm), muchas posibilidades de conducto en la parte superior del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico, incluso ventilación dentro del armario
  • Probado y certificado: de acuerdo con los principios GS más estrictos
  • Certificados
    • Resistencia al fuego de 90 minutos
    • tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-2
    • Conformidad EN 16121/16122
    • Certificado GS
    • Conformidad CE
Garantía
Cinco años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-2, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 1 equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo)
Fondo exterior (métrico) 615 mm
Fondo interior (métrico) 425 mm
Descripción equipamiento interior de comodidad para cilindros de gas
Dimensiones interiores (F x An x Al) 425 × 745 × 1858 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 898 × 2050 mm
Modelo de puerta Con aletas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de gases tóxicos o inflamables en zonas de trabajo: para hasta 3 cilindros de gas de 50 litros
Altura exterior (métrico) 2050 mm
Altura (métrico) interior 1858 mm
Capacidad portante Hasta 3 cilindros de gas de 50 litros
Modelo G90.205.090
N.º de puertas 2
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 502,50 kg
Anchura exterior (métrico) 898 mm
Anchura (métrico) interior 745 mm
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 24.21 in.
Altura exterior (imperial) 80.71 in.
Material Acero
Tipo de producto Armario para cilindros de gas
Anchura (imperial) exterior 35.35 in.