Learn More
G protein alpha-13 Antibody (S08-4F2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | G protein alpha-13 |
|---|---|
| Clon | S08-4F2 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18604094
|
Novus Biologicals
NBP3-19956-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18655484
|
Novus Biologicals
NBP3-19956-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
G protein alpha-13 Monoclonal antibody specifically detects G protein alpha-13 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| G protein alpha-13 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 10672 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S08-4F2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| G alpha-13, G13, G-protein subunit alpha-13, guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha 13, guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-13, MGC46138 | |
| A synthetic peptide of human G protein alpha-13 (Uniprot # Q14344) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |