Learn More
Tocris Bioscience™ G 5555
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7116094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18716178 10 mg 10 miligramos
18710169 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18716178
Marca: Tocris Bioscience™ 6051/10
High affinity group 1 PAK inhibitor
G 5555 is a high affinity group 1 PAK (pan-PAK1, 2 and 3) inhibitor (Ki = 3.7 nM; pMEK IC50 = 69 nM). Of 235 kinases tested, other than PAK1, eight (PAK2, PAK3, KHS1, Lck, MST3, MST4, SIK2, and YSK1) were inhibited >70%. Exhibits low hERG channel activity (<50% inhibition at 10 μM). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-[(trans-5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl]-6-[2-chloro-4-(6-methyl-2-pyridinyl)phenyl]-2-(methylamino)-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
CAS 1648863-90-4
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C25H25ClN6O3
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 492.96