missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ G 28UCM
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18766019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18766019 10 mg 10 miligramos
18700929 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18766019

Marca: Tocris Bioscience™ 5446/10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

FASN inhibitor

G 28UCM is a FASN inhibitor. Inhibits breast cancer cell proliferation in vitro (IC50 values are 21 - 79 μM), including cell lines resistant to anti-HER2 therapies. Blocks HER2 signaling and induces apoptosis. Inhibits growth of breast cancer xenografts in mice without causing anorexia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-(3,4,5-Trihydroxybenzoyloxy)naphthalen-1-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate
CAS 1094451-90-7
Cantidad 10 mg
Objetivo Fatty Acid Synthase Inhibitors
Fórmula molecular C24H16O10
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.38
Pureza >98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.