missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FZD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17228023 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17228023 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17228023

Marca: Thermo Scientific PA5115257

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

FZD1 Polyclonal Antibody

FZD1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (PFA)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FZD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Fzd1
N.º de referencia del gen Q08463, Q9UP38
Alias de gen AW227548; Chfz-1; Dfrizzled-1; DKFZp564G072; Drosophila polarity gene (frizzled) homologue; Drosophila polarity gene homolog 1; FLJ95923; frizzled; frizzled 1; frizzled 1, seven transmembrane spanning receptor; frizzled class receptor 1; frizzled family receptor 1; frizzled homolog 1; frizzled homolog 1 (Drosophila); frizzled, Drosophila, homolog of, 1; frizzled-1; Fz receptor 1; Fz1; FZ-1; Fzd1; FzE1; hFz1; mFz1; rFz1; Wnt receptor; Xfrizzled-1
Símbolos de los genes Fzd1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human FZD1(Accession Q9UP38), corresponding to amino acid residues L21-R71.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58868, 8321
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.