missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FYN Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G4B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 66606-1-IG-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This gene is a member of the protein-tyrosine kinase oncogene family. It encodes a membrane-associated tyrosine kinase that has been implicated in the control of cell growth. The protein associates with the p85 subunit of phosphatidylinositol 3-kinase and interacts with the fyn-binding protein. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms exist.Especificaciones
| FYN | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P06241, P39688, Q62844 | |
| Fyn | |
| FYN Fusion Protein Ag11127 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1G4B1 | |
| Unconjugated | |
| FYN | |
| FYN, p59 Fyn, Proto oncogene c Fyn, Proto oncogene Syn, SLK, Src like kinase, SYN, Tyrosine protein kinase Fyn | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 14360, 25150, 2534 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?