missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FXYD6 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit, Chicken, Clone: 2H1B7, Proteintech

Código de producto. 17609726 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17609726 20 μL 20 microlitros
17699716 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17609726

Marca: Proteintech 680581IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FXYD6 Monoclonal antibody apecifically detetects FXYD6 antigen in Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit, Chicken Samples. It is validated for Western Blot.

Especificaciones

Antígeno FXYD6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2H1B7
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC018652
Símbolos de los genes FXYD6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FXYD6 fusion protein Ag8538
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53826
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.